Guantes para sala limpia, de látex, estériles, AccuTech® 91-250
Proveedor: Ansell
91-250/6.5 91-250/7 91-250/7.5 91-250/8 91-250/8.5
112-0315EA 0 EUR
112-0315 112-0316 112-0317 112-0318 112-0319
Guantes para sala limpia, de látex, estériles, AccuTech® 91-250
Guantes
Estos guantes de látex recubiertos de silicona cumplen los requisitos de las industrias farmacéutica, biotecnológica y de dispositivos médicos.
  • Acabado bizcocho, estéril y sin polvo
  • El revestimiento interior de silicona facilita la colocación y el uso de doble guante
  • Las puntas de los dedos más finas y el acabado bizcocho proporcionan una mayor sensibilidad, mayor precisión de manipulación y destreza
  • El bajo contenido alergénico minimiza el riesgo de alergias asociadas al látex para el usuario
Adecuados para su uso en salas limpias de clase 100, ISO 5 o M3.5.
Length: 285 mm
Thickness: 0,23 mm (cuff); 0,18 mm (palm), 0,20 mm (fingertips)
Colour: Natural
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,0
Envase: Un par por pack de polietileno, sellada en un sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de polietileno sellada; 5 bolsas de polietileno selladas por bolsa de polietileno maestra; 4 bolsas de polietileno maestras por cartón forrado; 200 pares por cartón.