Guantes de látex, Solo Plus 995
Proveedor: MAPA
34995426 34995427 34995428 34995429
112-0759EA 25.8 EUR
112-0759 112-0760 112-0761 112-0762
Guantes de látex, Solo Plus 995
Guantes
Guantes multiuso, ambidextros, a prueba de líquidos, y puños con reborde de látex natural.
  • No estéril, clorado
  • Suave con puntas granuladas
  • También apto para tareas habituales en hospitales y clínicas
Ideales para la manipulación de alimentos, trabajo de laboratorio y ensamblaje de piezas pequeñas.
Length: 245 mm
Thickness: 0,10 mm
Colour: Green
EN 374 (Cat. III), AQL 1,5
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5; Cat. III; AQL 1,5