Guantes quirúrgicos, látex, estériles, Sempermed® Supreme
Proveedor: SEMPERIT TECHN PROD
822751725 822751825 822751801 822751701 822751625
112-0109EA 94.1 EUR
112-0109 112-0110 112-3134 112-3133 112-0108
Guantes quirúrgicos, látex, estériles, Sempermed® Supreme
Guantes
Guantes quirúrgicos blancos de pH neutro con puño enrollado.
  • Sin polvo, con acabado micro-texturizado
  • Su revestimiento interno sintético proporciona una buena tolerancia de la piel y facilidad de colocación sin polvo, aun cuando las manos estén húmedas con soluciones alcohólicas
  • Alto nivel de comodidad y ausencia de fatiga de las manos gracias al ajuste perfecto de los guantes quirúrgicos
  • Su superficie microrrugosa ofrece un agarre eficaz y una excelente sensibilidad táctil
Length: 270 - 285 mm
Thickness: 0,19 - 0,24 mm (in hand area, measured singly)
Colour: White
EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Certificaciones: EN 455/3, EN 1041, EN 980; AQL 1.0
Envase: Guante izquierdo y derecho con puño vuelto en un sobre interno sin fibra, sellado en embalaje médico con abertura adhesiva, hermético al ozono.