Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Extra™
Proveedor: Nitritex
BLAS-L BLAS-M BLAS-S BLAS-XL BLAS-L-P1
112-3078EA 794 EUR
112-3078 112-3079 112-3080 112-3081 NITRBLAS-L-P1
Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Extra™
Guantes
Guantes ambidiestros para salas blancas con puños enrollados Apto para doble guante.
  • Acabado estéril, sin polvo, texturado
  • La longitud extendida brinda protección hasta el codo
  • Nivel de proteína inferior a 50 µg/g
  • La lixiviación prolongada en agua desionizada pura garantiza niveles extremadamente bajos de cloruros y metales extraíbles
  • Cada tamaño lleva un código de barras único en el cartón (ITF-14), que permite la entrada automática de datos en los sistemas de control de stock
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o M2.5.
Length: 400 mm
Thickness: 0,10 mm (cuff); 0,13 mm (palm); 0,16 mm (fingers)
Colour: Natural
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003, +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Adecuado para el contacto con todos los alimentos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE EasyTear™; 10 pares por bolsa de PE externa sellada; 20 bolsas externas por caja (200 pares).