Guantes para sala limpia, látex, BioClean Legion™
Proveedor: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 836 EUR
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Guantes para sala limpia, látex, BioClean Legion™
Guantes
Estos guantes ambidiestros para sala limpia con puños enrollados pueden ser usados en ambientes médicos y de laboratorio.
  • No estéril, sin polvo, acabado texturizado
  • Longitud extendida para la protección del codo
  • El látex proporciona una excelente flexibilidad y comodidad
  • La lixiviación prolongada en agua pura desionizada asegura niveles extremadamente bajos de cloruros y metales extraíbles
  • El nivel de proteína es inferior a 50 µg/g
  • Cada tamaño lleva un código de barras único en la bolsa exterior de 50 pares (EAN-13) y en la caja exterior (ITF-14), que
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Ambidiestro/Específico para cada mano Ambidiestro
Environmentally Preferable
Desechable / Reutilizable Desechable
Con polvo/sin polvo Sin polvo
Sala limpia, clase 100/ISO 5
Tipo de puño Puño con reborde
Espesor del puño 0,11 mm
Espesor del dedo 0,20 mm
Espesor de la palma 0,17 mm
Normativa EN EN 455, EN 374