Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Alpha™
Proveedor: Nitritex
AL300-60 AL300-65 AL300-70 AL300-75 AL300-80 AL300-85 AL300-90
112-3055EA 468 EUR
112-3055 112-3056 112-3057 112-3058 112-3059 112-3060 112-3061
Guantes para sala limpia, látex, estériles, BioClean Alpha™
Guantes
Estos guantes de látex con puños enrollados son específicos para cada mano y tienen una forma anatómica.
  • Superficie texturizada, estéril y sin polvo
  • Puño extra grueso para reducir la incidencia de desgarros al colocarlo
  • Nivel de proteína inferior a 50 µg/g
  • Cada tamaño lleva un código de barras único en la caja (ITF-14), que permite la entrada automática de datos en los sistemas de control de existencias
  • Marcado del puño: Tamaño de impresión con tinta y L o R
  • AQL 1,5
  • Cumplimiento de la norma: EPI, Cat III EN ISO 374 Tipo B
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 10, ISO 4 o EU GMP Grado A.
Length: 300 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff); 0,21 mm (palm); 0,23 mm (fingers)
Colour: White
Certificaciones: Fabricado en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2015 y (EU)2016/425 Módulo D.
Cumple con la Categoría 3 - Equipo de Protección Personal de Diseño Complejo Reglamento EPP (UE)2016/425.
Procesado en un entorno ISO Clase 4 certificado por el NEBB.
Cumple con los requisitos de las normas europeas de guantes EN 420:2003 +A1:2009 y EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 y EN 421:2010.
Las propiedades físicas cumplen con el Estándar Europeo de Guantes Médicos EN 455-2:2015.
Esterilizado de acuerdo con la norma ISO 11137-1:2006.
Adecuado para el contacto con alimentos secos, alcohólicos y ácidos. Reglamentos (CE)1935/2004 y (CE) 2023/2006.
Envase: Un par de puños por pack interno; un pack interno por bolsa de PE EasyTear™; 10 pares por bolsa de PE externa sellada; 20 bolsas externas por caja (200 pares).