Guantes para procesos limpios, látex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
91-225/6 91-225/6.5 91-225/7 91-225/7.5 91-225/8 91-225/8.5 91-225/9
112-0979EA 706 EUR
112-0979 112-3668 112-0981 112-0982 112-0983 112-0984 112-0985
Guantes para procesos limpios, látex, AccuTech® 91-225 / 91-325
Guantes
Guantes con puños rectos adecuados para trabajos que requieran una alta capacidad de manipulación y agarre Ideales para la industria farmacéutica, la fabricación de dispositivos médicos y Biotech La versión estéril es adecuada para su uso en ambientes de sala limpia ISO 6 (Clase 1000).
  • Estériles o no estériles, sin polvo, con agarre bisqué
  • Específico para cada mano, diseñado ergonómicamente para mejorar la destreza, la comodidad y el uso prolongado.
  • El puño recto para que se ajuste mejor a la prenda
  • El nivel de proteínas por debajo de 50 µg/gramo
EN 374, Cat. III, ASTM D 5712-95; AQL 1,0
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (LPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,0
Envase: Empaquetado en un pack compatible con la sala limpia y un cartón de envío forrado. Un par por pack de polietileno, sellada en sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de polietileno sellada; 5 bolsas de polietileno selladas por envase; 4 envases por caja de cartón.