Guantes de látex, Kimtech ™ PFE-Xtra
Proveedor: KIMBERLY CLARK
U150502M U150503M
112-1771EA 0 EUR
112-1771 112-1772
Guantes de látex, Kimtech ™ PFE-Xtra
Guantes
Guantes para ambidiestros con puños con reborde Los guantes están diseñados para soportar un uso riguroso en condiciones de riesgo de exposición a salpicaduras químicas.
  • Acabado texturizado no estéril, sin polvo
  • Excelente agarre en condiciones secas y húmedas.
  • Puños con cuentas para ponerse fácilmente
  • Tasa de proteína de látex <50 µg / g
  • Protección antivirus según ISO 16604 procedimiento B: 2004
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 1.5
Thickness: 0,22 mm (palm), 0,26 mm (finger)
Colour: Natural
EN 374, EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425, EN 374-1 Tipo C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5