VWR®, Guantes de nitrilo, NITRILE
Proveedor: VWR Collection
112-2371EA 18.7 EUR
112-2371 112-2372 112-2373 112-3101
VWR®, Guantes de nitrilo, NITRILE
Guantes
Estos guantes ambidiestros proporcionan una protección adicional, especialmente para las pieles sensibles.
  • No estériles, sin polvo, superficie texturizada
  • Alta resistencia a disolventes químicos y grasas
  • Excelente agarre, especialmente para sujetar objetos húmedos
  • Especiales para personas con alergia al látex
For laboratory use in pharmaceutical and industrial applications, as well as for use in the food industry.
Length: 240 mm
Thickness: 0,25 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, Cat. III, AQL 1,5
Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Precaución: * El grosor se mide dos veces, los valores mínimos