Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
92-600/8.5-9 92-600/7.5-8 92-600/6.5-7 92-600/9.5-10 92-605/S 92-605/M 92-605/L 92-605/XL 92-600/10.5-11 92-600/5.5-6
112-0999EA 39.4 EUR
112-0999 112-0998 112-0997 112-1008 112-1935 112-1936 112-1937 112-1938 112-6640 112-6641
Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 92-600 / 92-605
Guantes
Estos guantes con puños con reborde están fabricados de nitrilo resistente a las perforaciones que ofrece una valiosa protección frente a salpicaduras accidentales de productos químicos peligrosos.
  • Sin esterilizar, sin polvo, con acabado liso o textura en las puntas de los dedos
  • 100 % nitrilo; sin ceras, silicona ni plastificantes
  • Ideal para pieles sensibles
  • Tres veces más resistente a las perforaciones que el látex o el PVC
  • Ligero, fresco y duradero
  • Diseñado para máxima libertad de movimiento y mínima fatiga de la mano
Idóneos para el uso en la industria química y electrónica.
Thickness: 0,12 mm
Colour: Green
EN 374, EN 1149-5 (tested for EN 1149-1 and 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Probados según las normas EN 1149-1 y 1149-3 (propiedades antiestáticas)
Certificaciones: 92-600: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5 (probados para EN 1149-1 y 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
92-605: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421, EN 1149-5 (probados para EN 1149-1 y 1149-3), Cat. III; AQL 1.5
Aprobados para el contacto con alimentos