Guantes de nitrilo, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Proveedor: Ansell
92-481/9.5-10 92-481/8.5-9 92-471/9.5-10 92-471/6.5-7 92-471/7.5-8 92-481/6.5-7 92-481/7.5-8 92-471/8.5-9 92-465/8.5-9 92-465/6.5-7 92-465/7.5-8 92-465/9.5-10
112-1966EA 46.3 EUR
112-1966 112-1965 112-1970 112-1967 112-1968 112-1959 112-1960 112-1969 112-1957 112-1955 112-1956 112-1958
Guantes de nitrilo, VersaTouch™ 92-465 / 92-471 / 92-481
Guantes
Hecho de un innovador compuesto de nitrilo que ofrece excelentes propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza. Adecuado para el contacto con todos los alimentos grasos.
  • Resistencia excepcional a las grasas animales en comparación con el PVC o el caucho natural
  • El color azul aumenta la visibilidad durante el procesamiento de los alimentos
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
  • Seguro para los alimentos y las manos de los trabajadores
  • Sin látex ni polvo
Colour: Light or dark blue
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,10 mm
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos