Guantes para sala limpia, nitrilo, Chemsoft CE™
Proveedor: Honeywell Safety
CE412W/L CE412W/M CE412W/S CE412W/XL CE412W/XS
112-2546EA 95.9 EUR
112-2546 112-2547 112-2548 112-2549 112-2550
Guantes para sala limpia, nitrilo, Chemsoft CE™
Guantes
These gloves have anti-static properties and are therefore ideal for the fine assembly of parts in cleanrooms, pharmaceutical areas and paints shop.
  • No estériles, sin polvo
  • Fabricados mediante las últimas tecnologías de producción en condiciones antiestáticas,reduciendo el peligro de contaminación
  • Ambidextros, con las puntas de los dedos estriadas para garantizar una buena resistencia
  • Puños largos para evitar lesiones durante el trabajo
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (JKT); Cat. III; AQL 1,5
Envase: Envasado doble, para garantizar la máxima limpieza.