Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Proveedor: Ansell
92-670/6.5-7 92-670/7.5-8 92-670/8.5-9 92-670/9.5-10 92-665/7.5-8 92-665/8.5-9 92-665/9.5-10 92-665/6.5-7
112-2381EA 36.7 EUR
112-2381 112-2382 112-2383 112-2384 112-2689 112-2690 112-2691 112-2688
Guantes de nitrilo, TouchNTuff® 92-665 / 92-670
Guantes
Guantes desechables, ambidiestros con puños con reborde 100% de nitrilo con alta resistencia a la perforación. Libre de ceras, silicona y plaguicidas.
  • Ofrecen una valiosa protección contra las salpicaduras químicas
  • No hay proteínas de látex natural, sin polvo
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
  • Tres veces la resistencia a la perforación del látex o el PVC
Los guantes ofrecen excelentes propiedades químicas y mecánicas, por lo que son ideales para fines de laboratorio, aplicaciones en la industria química y para la manipulación de productos electrónicos y piezas intrincadas.
Thickness: 0,10 mm
Colour: Light blue
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Cat. III; AQL 1,5
Aprobado para el contacto con alimentos