Guantes para sala limpia, nitrilo, Nitrilite® 93-401
Proveedor: Ansell
93-401/10-10.5 93-401/6-6.5 93-401/7-7.5 93-401/8-8.5 93-401/9-9.5 93-401/5-5.5
112-3478EA 440 EUR
112-3478 112-3479 112-3480 112-3481 112-3482 ANSE93-401/5-5.5
Guantes para sala limpia, nitrilo, Nitrilite® 93-401
Guantes
Estos guantes ambidiestros sin silicona cumplen los requisitos de las industrias de fabricación de dispositivos electrónicos y de biotecnología.
  • No estériles, sin polvo, y con textura en las puntas de los dedos
  • Producido en un ambiente controlado y libre de polvo
  • Libre de proteínas de látex, previniendo el riesgo de alergias
  • Excelente resistencia a la perforación y a los productos químicos
  • Propiedades eléctricas óptimas
Adecuado para su uso en salas limpias de clase 100, ISO 5 o M3.5.
Pureza: <400 partículas/cm²
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III; AQL 1,5
Envase: 50 guantes por bolsa interior, 2 bolsas interiores por bolsa de plástico principal, 10 bolsas de plástico principales por bolsa de revestimiento (1000 guantes).