Guantes de neopreno, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Proveedor: Ansell
25-101/6.5-7 25-101/7.5-8 25-101/8.5-9 25-101/9.5-10 25-201/6.5-7 25-201/7.5-8 25-201/9.5-10 25-201/8.5-9
112-0027EA 36.7 EUR
112-0027 112-0028 112-0029 112-0030 112-0031 112-0032 112-0034 112-0033
Guantes de neopreno, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Guantes
Estos guantes de neopreno de un solo uso con puños enrollados proporcionan una excelente resistencia a los ácidos y las bases.
  • Previene las alergias de tipo I y las reacciones cutáneas, libre de plastificantes
  • Excelente comodidad, similar a la del látex
  • El revestimiento interior de poliuretano asegura una fácil colocación
  • La textura de las puntas de los dedos proporciona un agarre seguro tanto en condiciones secas como húmedas
  • Color verde para facilitar la identificación
Idóneos para el uso en la industria química y electrónica.
Length: 240 or 290More Product Information