Guantes para sala limpia, policloropreno, DermaShield® 73-711 / 73-721
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 805 EUR
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Guantes para sala limpia, policloropreno, DermaShield® 73-711 / 73-721
Guantes
Guantes específicos para la mano, diseñados ergonómicamente con puño enrollado. Ideal para su uso en laboratorios, farmacéuticos, biotecnología y fabricación de dispositivos médicos.
  • Estériles o no estériles, sin polvo, con las puntas con agarre bisqué
  • Combinación óptima de protección del producto y del trabajador
  • Acelerador libre: No hay alergias
  • La suavidad y la flexibilidad proporcionan una mayor comodidad en comparación con el látex de caucho natural
  • Alta resistencia a la perforación y una amplia gama de productos químicos
  • Tratamiento específico de la superficie exterior y vigilancia constante de los valores de agarre
Los guantes estériles son adecuados para su uso en salas limpias de clase 100, ISO 5 o M3.5. Los guantes no estériles deben utilizarse en entornos controlados pero no estériles.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Certificaciones: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Tipo A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Tipo A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Envase: Un par por pack de polietileno, sellada en un sobre de polietileno; 10 pares por bolsa de polietileno sellada; 5 bolsas de polietileno selladas por bolsa de polietileno maestra; 4 bolsas de polietileno maestras por cartón forrado; 200 pares por caja.
Los guantes no estériles están empaquetados a granel: 20 guantes de mano dcha. e izq. se empaquetan en compartimentos separados en una bolsa de polietileno; 1 bolsa de polietileno por bolsa de polietileno sellada; 2 bolsas de polietileno selladas por bolsa de polietileno maestras; 5 bolsas de polietileno por caja; 200 pares por caja.