Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 15-554
Proveedor: Ansell
15-554/9 15-554/10
112-0269EA 51.9 EUR
112-0269 112-2180
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 15-554
Guantes
Estos cómodos guantes anatómicos con dedos precurvados y pulgar en forma de ala están hechos de un compuesto de PVA, que permanece inerte en los disolventes orgánicos, aromáticos y clorados más fuertes.
  • El revestimiento de alcohol polivinílico dura 10 - 15 veces más que cualquier otro revestimiento
  • El suave forro de dos piezas de punto acolcha la mano y absorbe la transpiración.
  • Prácticamente no hay absorción o extracción de iones
  • Excepcionalmente ligero y flexible
Length: 355 mm
Colour: Red
EN 374 (BCD), EN 388 (3121), EN 1149, Cat. III; AQL 1.0
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (BCDFIJ), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3121A), Cat. III; AQL 1,0
Precaución: No para su uso en agua o soluciones a base de agua.