Guantes resistentes a productos químicos, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Proveedor: Ansell
37-655/9 37-185/10 37-185/9 37-185/11 37-185/8 37-185/7
112-0283EA 0 EUR
112-0283 112-2321 112-1168 112-2927 112-2929 112-2928
Guantes resistentes a productos químicos, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Guantes
El guante Solvex® tiene un duro revestimiento de nitrilo resistente a los productos químicos.
  • Totalmente reutilizable, con una resistencia a la abrasión y una protección mecánica inigualables
  • El forro flocado proporciona una gran comodidad
  • La versión sin forro no tiene flocado de algodón en el interior, lo que reduce el riesgo de contaminación por pelusa y la hace ideal para áreas de producción sensibles a la introducción de impurezas externas
  • El acabado con parche de arena proporciona una superficie suave: adecuada para manipular artículos frágiles
Estos guantes son la opción ideal para una manipulación segura en una amplia gama de entornos de trabajo donde hay productos químicos agresivos.
Thickness: 0,38 or 0,56 mm
Colour: Green
EN 374, EN 388; EN 1149, Cat. III, AQL 0.65
Certificaciones: 37-185: EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X), EN 1149; Cat. III
37-655: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X), EN 1149; Cat. III
Food contact approved.