Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® Solvex® 37-900
Proveedor: Ansell
37-900/10 37-900/11 37-900/7 37-900/8 37-900/9
112-0968EA 10.9 EUR
112-0968 112-0969 112-0970 112-0971 112-0972
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® Solvex® 37-900
Guantes
Estos guantes forrados de algodón tienen un recubrimiento especial de nitrilo y un acabado texturizado que asegura un agarre seguro.
  • Densidad probada
  • Diseño anatómico, reduce la fatiga de las manos
  • Sanitized/Actifresh: contiene un agente fungicida y bacteriostático para mantener la higiene de las manos y proteger contra la irritación de la piel
Ideal para su uso en el procesamiento químico, la fabricación de semiconductores y la agricultura (manipulación de pesticidas).
Thickness: 0,425 mm
Colour: Red
EN 388 (4102), EN 374 (AKL), Cat. III; AQL 0.065
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLJOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388:2016 (4101X), Cat. III.