Guantes resistentes al calor y a los productos químicos, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Proveedor: Ansell
19-026/8 19-024/8 19-024/10 19-026/10
112-2307EA 105 EUR
112-2307 112-2396 112-2397 112-2398
Guantes resistentes al calor y a los productos químicos, AlphaTec® 19-024 / 19-026
Guantes
Estos guantes combinan la flexibilidad y la resistencia química del neopreno con el confort y la resistencia al calor de un forro térmico suave. Están diseñados para proteger a los usuarios en aplicaciones en las que existen riesgos térmicos y químicos.
  • El revestimiento de neopreno protege contra una amplia gama de productos químicos
  • Excelentes propiedades mecánicas y químicas (protege contra grasas y aceites)
  • El cómodo doble revestimiento aislante proporciona protección contra el contacto intermitente con superficies calientes de hasta 180 °C
Length: 460 or 660 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3222), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1.0
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo A (AKLMPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122B), EN 407 (32XX4X), EN 511 (121), Cat. III; AQL 1,0
Precaución: No apto para su uso alrededor de una llama.