Guantes industriales, Jersette 300/301
Proveedor: MAPA
34301009 34300050 34300055 34300056 34300057 34300058 34300059 34301000 34301005 34301006 34301007 34301008
112-0658EA 9.6 EUR
112-0658 112-1085 112-0651 112-0652 112-1086 112-1087 112-1088 112-0653 112-0654 112-0655 112-0656 112-0657
Guantes industriales, Jersette 300/301
Guantes
Guantes de látex impermeables a líquidos con acabado texturizado. Ideales para utilizar en condiciones húmedas.
  • Forro de algodón de gran calidad; superficies de trabajo sin costuras
  • Excelente resistencia a los desgarros
  • Buena resistencia a numerosos ácidos y cetonas
Length: 310 - 330 mm
Thickness: 1,15 mm
Colour: Blue
EN 388 (3141), EN 407 (X1XXXX), Cat. II; AQL 1.5
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN 388:2016 (2131X), EN 407 (X1XXXX), Cat. III