Guantes industriales, JACKSON SAFETY* G40 Nitrile Coated
Proveedor: KIMBERLY CLARK
40227 40228 40229 40225 40226
112-0649EA 68.2 EUR
112-0649 112-0650 112-2575 112-2573 112-2574
Guantes industriales, JACKSON SAFETY* G40 Nitrile Coated
Guantes
Guantes específicos para cada mano forrados con espuma de nitrilo y revestimiento interior de nylon sin costuras.
  • Excelente destreza
  • Clasificación de resistencia a la abrasión de 4 (normas EN)
  • Excelente agarre en seco y mojado
  • Disipación de estática durante el uso
  • Sin silicona
  • Embalaje ecológico: sin inserto separado, sin bolsas impresas, menos residuos
Ideal para aplicaciones donde se requiere sensibilidad táctil, por ejemplo en la fabricación de metales y en el ensamblaje automotriz y aeroespacial.
Certificaciones: EN 388 (4131), EN 1149-2; Cat. II