Guantes resistentes a productos químicos, UltraNeo 382
Proveedor: MAPA
34382049 34382036 34382037 34382038 34382040
112-3382EA 213 EUR
112-3382 112-4927 112-4928 112-4929 112-4926
Guantes resistentes a productos químicos, UltraNeo 382
Guantes
These anatomically designed, liquid-proof gloves are made of blue neoprene over a cotton knit lining. They feature curved fingers, a contoured palm and a non slip finish on the palm and fingers area.
  • Dos guantes en uno: proporcionan protección segura contra productos químicos
  • Buena seguridad de agarre con superficie texturizada en la palma de las manos
  • Interior de algodón que proporciona gran confort y aislamiento térmico
  • Buena resistencia mecánica
Length: 355 mm
Thickness: 0,9 mm
Colour: Blue
EN 374 (ACKL), EN 388 (2121), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.5
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN 374-5, EN 388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1,5