Guantes resistentes a los productos químicos, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Proveedor: Ansell
87-955/10.5-11 87-955/7.5-8
112-0309EA 0 EUR
112-0309 112-0311
Guantes resistentes a los productos químicos, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Guantes
Estos guantes de látex de algodón forrado y clorado con alta absorción de la transpiración son cómodos de llevar y tienen un acabado de rombo en relieve para un mejor agarre.
  • Excelente resistencia a los peligros mecánicos y mayor protección química
  • Resistencia extremadamente alta a muchas cetonas, sales, detergentes, alcoholes, álcalis y grasas
  • Clorado: Para un mejor agarre y una mayor resistencia química
Suitable for heavy duty handling, chemical and petrol processing and maintenance activities.
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type A (AKLOPS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (X121X); Cat. III