Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Proveedor: Ansell
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 11.5 EUR
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Guantes
Estos fuertes guantes de nitrilo reutilizables tienen un forro de algodón 100% y una textura en la palma y los dedos. Proporcionan una excelente resistencia a la abrasión, los cortes y los enganches, además de una protección química de primera clase.
  • Excelente agarre en seco y en mojado
  • Ofrecen una flexibilidad, comodidad y protección óptimas
  • Soporta petroquímicos, alcoholes, detergentes, grasas y aceites, además de disolventes
Ideal para su uso en el procesamiento y la preparación de productos químicos, la fabricación de metales, el desengrase yMore Product Information