Guantes resistentes a productos químicos, UltraNeo 401
Proveedor: MAPA
34401140 34401147 34401148 34401149
112-0679EA 7 EUR
112-0679 112-0681 112-0682 112-0683
Guantes resistentes a productos químicos, UltraNeo 401
Guantes
Guantes de neopreno con interior de algodón.
  • Sensibilidad táctil para una protección ligera frente a productos químicos
  • Mayor comodidad gracias al forro de algodón flocado
  • Gran destreza gracias al grosor reducido del guante
  • Texturas en relieve para un buen agarre en objetos resbaladizos
Ideal para uso en la industria automotriz/mecánica, para la fabricación de baterías, preparación de pegamentos industriales y limpieza industrial.
Thickness: 0,55 or 0,75 mm
Colour: Black
EN 388, EN 374 (AKL); Cat. III
Certificaciones: EN 388:2016 (2110X), EN ISO 374-1 Type A (ALMNST), EN ISO 374-5; Cat. III