Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 29-500
Proveedor: Ansell
29-500/11 29-500/7 29-500/8 29-500/9 29-500/10
112-1373EA 5.9 EUR
112-1373 112-1369 112-2308 112-2309 112-2310
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 29-500
Guantes
Estos guantes de forma anatómica ofrecen una protección química de uso medio, por ejemplo, ácidos, cáusticos, alcoholes y muchos disolventes.
  • Flexibilidad superior para una menor fatiga de las manos
  • Ideal para su uso en condiciones de frío, el neopreno mantiene su magnífica elasticidad
  • Forro de algodón puro: Suave, cómodo y absorbente
Ideal para aplicaciones como la agricultura, la industria química, la limpieza, el mantenimiento, el refinado de petróleo y la gasolina.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), Cat. III, EN 388 (3121);More Product Information