Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Proveedor: Ansell
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 16.2 EUR
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Guantes resistentes a los químicos, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Guantes
Los guantes de neopreno, con una flexibilidad excepcional, ofrecen una mayor protección contra una amplia gama de productos químicos. 100% a prueba de líquidos, los guantes tienen un suave forro de punto elástico sin costuras en el área de trabajo y protección adicional en el antebrazo.
  • Excelente movilidad y sensibilidad en la punta de los dedos
  • Excelente agarre en materiales mojados y resbaladizos
  • Extremadamente cómodo de llevar; amortigua la mano, absorbe el sudor y evita las rozaduras.
  • Un manejo más seguro y la reducción de la fatiga de las manos significan un aumento de la productividad
Typical applications include: Equipment repair & maintenance; filling, blending and charging of raw materials; transferring liquids and solids; loading and unloading of process equipment; cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Cat. III