Guantes resistentes a productos químicos, FluoTech 468
Proveedor: MAPA
34468130 34468138 34468139
112-1277EA 190 EUR
112-1277 112-1275 112-1276
Guantes resistentes a productos químicos, FluoTech 468
Guantes
Guantes a prueba de líquidos fabricados en fluoroelastómero negro con capas internas de nitrilo clorado. Los guantes con diseño anatómico tienen alta resistencia a productos químicos como el petróleo y disolventes aromáticos y clorados.
  • Material muy flexible, con excelente resistencia mecánica y larga duración
  • Su capa interna verde permite visualizar posibles daños en el revestimiento de fluoroelastómero
  • Recomendados para usuarios sensibles a las proteínas del caucho natural
Length: 300 mm  
Grosor: 0,5 mm
Color: negra
EN 374 (ADEFGJKL), EN 388 (4102), referencia III
Certificaciones: EN ISO 374-1 Type A (ADEFGJLMNO), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3102X), Cat. III