Guantes resistentes a los productos químicos, AlphaTec® 79-700
Proveedor: Ansell
79-700/10 79-700/11 79-700/7 79-700/8 79-700/9
ANSE79-700/10EA 34.3 EUR
ANSE79-700/10 ANSE79-700/11 ANSE79-700/7 ANSE79-700/8 ANSE79-700/9
Guantes resistentes a los productos químicos, AlphaTec® 79-700
Guantes
Este guante de nitrilo está diseñado específicamente para ofrecer una comodidad excepcional, flexibilidad y buena resistencia química.
  • Extremadamente delgado y suave, ofrece la destreza de un guante de un solo uso
  • El patrón específico de los rombos aumenta el agarre del aceite
  • La superficie exterior sin cloro ayuda a mejorar el agarre
  • Ansell Moisture Management Technology™: menor tendencia a desprenderse (incluso hasta un 50% menos de desprendimiento) en comparación con los guantes tradicionales de algodón
La tecnología Aquadri™ (Ansell Moisture Management Technology™) le da a este guante reutilizable una excelente capacidad de absorción de la humedad y mantiene las manos de los usuarios más secas durante un período de tiempo más largo. La formulación de nitrilo está diseñada para proporcionar buenos niveles de rendimiento mecánico y químico, especialmente en entornos en los que hay sustancias químicas, aceites y grasas a base de hidrocarburos.
Thickness: 0,225 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (1001), EN 421, EN 1149; AQL 0.65
Certificaciones: EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1001A), EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos