Guantes para uso general, PX130 y PX140
Proveedor: Marigold (Ansell)
M10249 M10250 M10251 M10252 M10253 M10258
112-2472EA 43.3 EUR
112-2472 112-2473 112-2474 112-2475 112-2476 112-2481
Guantes para uso general, PX130 y PX140
Guantes
Guantes de nylon sin costuras, con diseño ergonómico ligero que permite una mayor destreza.
  • Revestimiento de poliuretano liso que ofrece un buen agarre en distintas situaciones
  • Tejido flexible que permite una buena manipulación
  • Parte posterior ventilada que garantiza la transpiración natural de la piel
Certificaciones: EN 388 (4131); Cat. II