Rellenos para guantes, BCR™
Proveedor: BERKSHIRE
BGL2.20R BGL3.20R BGL2.20L BGL3.20L
115-0537EA 762 EUR
115-0537 112-0532 112-0616 112-3344
Rellenos para guantes, BCR™
Guantes
Guantes de poliéster 100% con filamento continuo, ambidextros. Proporcionan protección y confort en uso prolongado. Ideales para utilizar debajo de guantes de látex o PVC para absorber el sudor.
  • Sin costuras evita el desgaste y la emisión de partículas en entornos críticos
  • Lavables
  • Cómodo diseño de medio dedo con estructura de malla floja en los dedos y puños, para trabajos precisos
  • La versión de dedo completo garantiza protección completa contra la eventual irritación causada por guantes de látex y de PVC