Guantes tejidos, Resistex Light Grip 2
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
2232092/7 2232092/8 2232092/9 2232092/10
112-4049EA 0 EUR
112-4049 112-4050 112-4051 112-4052
Guantes tejidos, Resistex Light Grip 2
Guantes
Estos guantes de punto de poliéster/algodón con recubrimiento de puntos de PVC en ambos lados son ideales para el manejo de piezas secas y resbaladizas.
  • La mezcla de algodón y fibra de poliéster garantiza una comodidad excepcional y una flexibilidad única
  • Los puntos de PVC en ambos lados aseguran un mejor agarre y un ciclo de vida extendido
  • Ambidextro
  • El color blanco mejora la higiene y la limpieza del guante
Suitable for use in administration, agriculture, automotive manufacturing, building and construction, logistics and transportation.
Certificaciones: EN 388:2016 (113XX); Cat. II