Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 78-101
Proveedor: ANSELL HEALTH CARE
78-101/7 78-101/9
112-0212EA 9.7 EUR
112-0212 112-0213
Guantes resistentes al frío, ActivArmr® 78-101
Guantes
Estos guantes de protección térmica ambidiestros, ligeros y extensibles están fabricados con fibras especiales de núcleo hueco de Thermolite® que proporcionan una muy buena barrera de aislamiento térmico entre la piel y el entorno.
  • Se seca más rápido que el algodón: El tejido elimina eficientemente la humedad de la piel, asegurando así el calor y la comodidad del usuario.
  • La construcción de la tecnología de punto automática permite un uso más largo y cómodo
  • No hay costuras que frotar o rozar: Diseñado para evitar cualquier molestia o irritación de la piel
  • Lavable a un máximo de 40 °C
Los guantes pueden utilizarse como guantes primarios o como guantes secundarios para protegerse del frío cuando sea necesario. Ideal para los trabajos al aire libre.
Certificaciones: EN 388:2016 (214XA), EN 407 (X1XXXX), EN 511 (100), Cat. III