Guantes resistentes al calor, ActivArmr® 43-113
Proveedor: Ansell
43-113/10 43-113/11
112-0290EA 72 EUR
112-0290 112-0449
Guantes resistentes al calor, ActivArmr® 43-113
Guantes
Los guantes ambidiestros de Kevlar® son adecuados para las aplicaciones calientes más exigentes. También proporcionan una resistencia fantástica a cortes, rasgaduras y abrasión.
  • Forros de algodón puro, cómodos y frescos para usar
  • Sin costuras donde puedan acumularse chispas o salpicaduras de metal
  • Puede lavarse y reutilizarse repetidamente sin pérdida de rendimiento
  • Diseñado para contacto intermitente con calor seco hasta 350 ° C
EN 388, 407
Certificaciones: EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X); Cat. III