Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 72-285 / 72-286
Proveedor: Ansell
72-285/7 72-285/10 72-285/6 72-285/8 72-285/9 72-286/10 72-286/6 72-286/7 72-286/8 72-286/9
112-0234EA 152 EUR
112-0234 112-0232 112-0233 112-0235 112-0236 112-0237 112-0238 112-0239 112-0240 112-0241
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 72-285 / 72-286
Guantes
Estos guantes están tejidos de una combinación de PP, fibras de vidrio y fibras Dyneema®.
  • Excelente resistencia a los cortes
  • Lavable a máquina hasta 90 °C
  • Larga duración con resistencia al desgaste mejorada
  • Aislamiento térmico mejorado para mayor comodidad en áreas de trabajo en frío
Adecuado para aplicaciones que implican contacto directo con alimentos, p. deshuesado, tallado, procesamiento de pescado, preparación de comidas, así como procesamiento de frutas y verduras.
Colour: Light blue
EN 388, Cat. II
Food contact approved
Certificaciones: 72-285: EN 388:2016 (1X4XB); Cat. II
72-286: EN 388:2016 (2X4XD); Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos