Guantes de punto, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Proveedor: Ansell
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 62.2 EUR
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Guantes de punto, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Guantes
El forro de nylon de punto elástico, junto con la formulación del revestimiento de poliuretano, ofrece flexibilidad y elasticidad.
  • Tactilidad y destreza óptimas: Ultrafino con resistencia al desgarro superior
  • El recubrimiento de poliuretano proporciona un buen agarre en condiciones secas
  • Libre de manchas y sin pelusa
Estos guantes industriales son ideales para aplicaciones donde se requiere precisión y / o manejo limpio y para aplicaciones ligeras y delicadas, como el ensamblaje de piezas pequeñas o para su uso en salas limpias.
Certificaciones: 11-600/11-601: EN 388:2016 (3121A), Cat. II
11-605: Cat. II.