Guantes de caja seca, de neopreno
Proveedor: PIERCAN
97800C96/10 10750C84/10 10500C76/10 10500C86/10 10750C74/10 14800C76/10 14800C86/10 14800C96/10 14800C84/10 14800C94/10 10500C96/10 18800C96/10 18800C94/10 18800C86/10 18800C84/10 18800C106/10 18800C104/10 10750C94/10 10750C106/10 10750C104/10 13800C96/10 13800C106/10 10750C76/10 10750C86/10 10750C96/10 13800C76/10 13800C86/10 10500C104/10 10500C106/10 10500C74/10 10500C84/10 10500C94/10 13800C104/10 13800C74/10 13800C84/10 13800C94/10 14500C6E66 14500C7E46 14500C7E66 14500C8E46 14500C8E66 14500C9E46 14500C9E66 14800C6E46 18800C94/6
PIEC97800C96/10EA 3720 EUR
PIEC97800C96/10 PIEC10750C84/10 PIEC10500C76/10 PIEC10500C86/10 PIEC10750C74/10 PIEC14800C76/10 PIEC14800C86/10 PIEC14800C96/10 PIEC14800C84/10 PIEC14800C94/10 PIEC10500C96/10 PIEC18800C96/10 PIEC18800C94/10 PIEC18800C86/10 PIEC18800C84/10 PIEC18800C106/10 PIEC18800C104/10 PIEC10750C94/10 PIEC10750C106/10 PIEC10750C104/10 PIEC13800C96/10 PIEC13800C106/10 PIEC10750C76/10 PIEC10750C86/10 PIEC10750C96/10 PIEC13800C76/10 PIEC13800C86/10 PIEC10500C104/10 PIEC10500C106/10 PIEC10500C74/10 PIEC10500C84/10 PIEC10500C94/10 PIEC13800C104/10 PIEC13800C74/10 PIEC13800C84/10 PIEC13800C94/10 PIEC14500C6E66 PIEC14500C7E46 PIEC14500C7E66 PIEC14500C8E46 PIEC14500C8E66 PIEC14500C9E46 PIEC14500C9E66 PIEC14800C6E46 PIEC18800C94/6
Guantes de caja seca, de neopreno
Guantes
Guantes ambidiestros fabricados con caucho de policloropreno suave, de color negro y autoextinguible, que confiere al guante una elevada resistencia a las llamas. Resulta el elastómero ideal, ya que constituye la mejor solución para la acción conjunta de algunos agentes altamente dañinos, tales como el aceite y el ozono. Disponible para su uso con varios diámetros.
  • Gran elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a los efectos de la intemperie, oxígeno y envejecimiento del ozono
Colour: Black
0,4 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388 (X111), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
Certificaciones: 0,4 mm thickness: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388:2016 (X1XXX), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388:2016 (X111X), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III