Guantes de uso general, AlphaTec® 87-315
Proveedor: Ansell
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 2.1 EUR
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Guantes de uso general, AlphaTec® 87-315
Guantes
Estos guantes reutilizables específicos para las manos están hechos de látex 100% y cuentan con un forro de algodón puro y un acabado de escamas de pescado.
  • Clorado en el interior para minimizar el riesgo de alergia
  • Exterior clorado para aumentar la resistencia mecánica y química
Ideal para aplicaciones en procesamiento de alimentos o para trabajos generales de limpieza y mantenimiento.
Certificaciones: EN ISO 374-1: 2016 Tipo B (KPT), EN ISO 374-5: 2016, EN 388: 2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Aprobado para el contacto con alimentos