Guantes industriales, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Proveedor: Ansell
47-400/8 47-400/9 47-409/8 47-409/9 47-400/7 47-402/9 47-402/10 47-402/7 47-402/8 47-409/10 47-409/7 47-400/10
112-0292EA 55.9 EUR
112-0292 112-0294 112-3706 112-0295 112-0291 ANSE47-402/9 ANSE47-402/10 ANSE47-402/7 ANSE47-402/8 112-3708 112-3705 112-4760
Guantes industriales, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Guantes
El forro de punto 100% entrelazado presenta un revestimiento de nitrilo en todo el guante (47 - 402/47 - 409) o solo en la palma (47 - 400). El guante no contiene silicona y se puede lavar a máquina.
  • Resistencia superior al corte, punción y abrasión con excelente flexibilidad y destreza
  • Repele la grasa y el aceite
  • El forro de punto 100% algodón interlock es cómodo y no irritante
  • El diseño ergonómico y el tamaño generoso mejoran la destreza y reducen la fatiga de las manos
  • Acabado texturizado para un excelente agarre en mojado y seco incluso en la superficie más lisa
Los modelos estándar cuentan con una muñeca tejida, el modelo Nitragold™ tiene una muñeca recubierta de nitrilo.
Certificaciones: EN 388:2016 (3111A); Cat. II