Guantes tejidos, Perfect Poly® Black
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
2400251/6 2400251/8 2400251/9 2400251/10 2400251/7
112-2275EA 5.7 EUR
112-2275 112-2277 112-2278 112-2279 112-2276
Guantes tejidos, Perfect Poly® Black
Guantes
Guantes de punto de poliamida ligera.
  • Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y las puntas de los dedos
  • Excelente destreza
  • Alta resistencia a la abrasión
Adecuado para manipulaciones finas en entornos secos y muy sucios.
Certificaciones: EN 388:2016 (4121X); Cat. II.