Guantes tejidos, Ultrane 553
Proveedor: MAPA
34553087 34553088 34553089 34553080 34553086
112-0737EA 39.8 EUR
112-0737 112-0738 112-0739 112-0735 112-0736
Guantes tejidos, Ultrane 553
Guantes
Dark grey polyamide knitted gloves with palm and fingers coated with black nitrile. Gloves feature curved fingers and contoured palm, elastic knitted wrist (natural rubber elastic wrist band) and smooth external surface. Guaranteed silicone free.
  • Alta resistencia al desgaste: larga durabilidad
  • Revestimiento de nitrilo muy resistente a aceite o grasa
  • Material fino que proporciona excelente sensibilidad y movimientos precisos
  • Capa de punto sin costuras y la parte posterior de la mano ventilada para un mayor confort
Los guantes Ultrane sólo son adecuados como protección para las manos. Los antebrazos y las muñecas no quedan protegidos.
Certificaciones: EN 388 (4121X), Cat. II