Gafas protectoras, mono de trabajo
Proveedor: Bollé Safety
COVERSI COVACLEAN
111-0991EA 0 EUR
111-0991 BOLECOVACLEAN
Gafas protectoras, mono de trabajo
Gafas /Googles
Comfortable goggles with adjustable elastic straps.
  • Se pueden ajustar sobre la mayoría de las gafas graduadas
  • Buena ventilación con cuatro entradas de aire
  • Resistentes a metales fundidos y sólidos calientes
Certificaciones: EN 166