Gafas de seguridad, uvex ultrasonic
Proveedor: UVEX
9302.285 9302.600 9302.255 9302.245 9302.281 9302.286 9302.275
111-8009EA 37.5 EUR
111-8009 111-1911 111-8222 111-8008 111-8064 UVEX9302.286 111-1673
Gafas de seguridad, uvex ultrasonic
Gafas /Googles
Estas gafas de visión completa se adaptan bien a las características faciales individuales, debido a su combinación de materiales duros y blandos, lo que garantiza un alto nivel de comodidad para el usuario.
  • Volumen interior optimizado y amplia protección lateral, incluso para usuarios de gafas
  • Posibilidad de inserción de gafas graduadas
  • Amplio campo de visión panorámico
  • Ventilado para un ambiente interior agradable y sin irritaciones
Peso: 80 g.
* El modelo presenta una ventilación superior e inferior reducida ** El modelo presenta bandas de sujeción de goma.
** Model has rubber headband.
Certificaciones: EN 166, EN 170; 1B.