Gafas, V-Maxx®
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 14.7 EUR
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Gafas, V-Maxx®
Gafas /Googles
Grandes gafas de estilo deportivo con banda elástica para la cabeza.
  • Campo de visión de 180° sin distorsión
  • Fijación giratoria de la banda que permite ajustarlas de forma sencilla cuando se lleva casco
  • Ventilación indirecta que cumple con los requisitos de las pruebas de protección contra rocío
Adecuadas para su uso sobre gafas graduadas y mascarillas de protección respiratoria.
Peso: 93 g.
Certificaciones: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9