Tubo de gas de seguridad
Proveedor: DEUTSCH NEUMANN
3608050 3608075 3608100 3608150 3608060 3608125 3608200 3608300
451-4311EA 72.1 EUR
451-4311 451-4312 451-4313 451-4314 451-4315 451-4316 451-4317 451-4318
Tubo de gas de seguridad
Tuberías Tubo de transferencia
Goma roja, núcleo alámbrico de acero inoxidable en espiral
  • Flexible y resistente a las deformaciones
  • Resistente a cortes, desgarros y a la temperatura
  • Conforme a DIN 12898
DVGW-Reg.-N°. G84e 100 D&N
Certificaciones: DVGW-Reg.-N.° G84e 100 D&N