Quemador de alcohol, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
294020007 294030008
451-3111EA 1.4 EUR
451-3111 451-3112
Quemador de alcohol, DURAN®
Calentadores Lámparas de alcohol
Vidrio de sosa y cal con tapa de vidrio esmerilado. La lámpara de alcohol es una alternativa al quemador Bunsen a gas y también es adecuada para calentar vasos de cocina y los materiales que contienen.
Capacidad: 100 ml.
Ø×Al: 75×103 mm.
Información para pedidos: Supplied without socket and wick.