Cascos de seguridad, uvex airwing B-S-WR
Proveedor: UVEX
9762.031 9762.131
111-8059EA 21.4 EUR
111-8059 111-8238
Cascos de seguridad, uvex airwing B-S-WR
Cascos Cascos de seguridad
Diseño ultramoderno, innovador sistema de ventilación variable, carcasa de seguridad de PE con canal de drenaje, gorro de tela con seis puntos de fijación con ajuste deslizante (o de cremallera), pasadores adaptadores laterales (anchura estándar de 30 mm) que permiten acoplar protectores auditivos, protectores faciales o gafas Ultravision. Sistema de ventilación variable compuesto por pantallas de ventilación delanteras y traseras ajustables.
  • Sistema de ventilación variable (aberturas en la parte delantera y trasera)
  • Ajuste de la cremallera
  • Pantalla de protección facial corta para un campo de visión sin obstáculos (operaciones por encima de la cabeza)
Tamaño: 520-610 mm; Peso: 360 g
EN 397
Certificaciones: EN 397