Casetes para el sistema de rotulación automático, E-Z Load ™ Histosette ® II M482 y M483, E-Z Load™ QuickLoad™ M485SL & M486SL
Proveedor: Simport Scientific
M486-6SL M486-5SL M485-10SL M485-11SL M485-12SL M485-2SL M485-3SL M485-4SL M485-6SL M486-10SL M486-11SL M486-12SL M486-2SL M486-3SL M486-4SL M485-5SL M483-11BA M483-6LI M483-11LI M483-12BA M483-12LI M483-2BA M483-2LI M483-3BA M483-3LI M483-4BA M483-4LI M483-5BA M483-6BA M483-7BA M483-7LI M483-8BA M483-8LI M483-9BA M483-9LI M483-5LI M482-6LI M482-11LI M482-12BA M482-12LI M482-2BA M482-2LI M482-3BA M482-3LI M482-4BA M482-4LI M482-5BA M482-6BA M482-10BA M482-7BA M482-7LI M482-8BA M482-8LI M482-9BA M482-9LI M483-10BA M483-10LI M482-5LI M482-11BA M482-10LI
720-1222EA 212 EUR
720-1222 720-1221 720-1207 720-1208 720-1209 720-1210 720-1211 720-1212 720-1214 720-1215 720-1216 720-1217 720-1218 720-1219 720-1220 720-1213 720-0864 720-0877 720-0865 720-0866 720-0867 720-0868 720-0869 720-0870 720-0871 720-0872 720-0873 720-0874 720-0876 720-0878 720-0879 720-0880 720-0881 720-0882 720-0883 720-0875 720-0855 720-0843 720-0844 720-0845 720-0846 720-0847 720-0848 720-0849 720-0850 720-0851 720-0852 720-0854 720-0840 720-0856 720-0857 720-0858 720-0859 720-0860 720-0861 720-0862 720-0863 720-0853 720-0842 720-0841
Casetes para el sistema de rotulación automático, E-Z Load ™ Histosette ® II M482 y M483, E-Z Load™ QuickLoad™ M485SL & M486SL
Casetes para histología Casetes para etiquetado de instrumentos
E-Z Load™ Histosette® II, de las series M482 y M483, es un sistema de apilado de casetes que permite cargar los instrumentos de etiquetado de casetes Micro Writer® y Shur/Mark® mediante una sencilla operación. Ahorre tiempo y dinero con estas prácticas pilas de 50 casetes. Ya no será necesario insertar manualmente los casetes uno por uno. Cargue la pila en la bandeja, corte y retire la tira de sujeción y ya puede empezar a imprimir. Moldeados en un polímero especial de alta densidad. Los casetes mantienen las muestras sumergidas en el líquido de forma segura y son totalmente resistentes a disolventes de histología. Las ranuras para flujo maximizan el intercambio de fluidos y aseguran un drenaje apropiado. Disponibles en colores, ni citotóxicos ni metálicos. El área de impresión frontal tiene una inclinación de 45°, lo cual permite una visión clara de la zona de escritura y hace que el casetes sea perfecto para utilizarlo con instrumentos de etiquetado. Hay dos tipos de tapas disponibles. Cubierta de plástico desechable construída en una pieza que evita el uso de tapas de acero reutilizables. Se puede abrir y cerrar tantas veces como sea necesario, y siempre vuelve a cerrarse de manera segura, sin riesgos de pérdida de muestra.
  • Casetes de plástico desechables resistentes a disolventes
  • Tapa a presión y práctico cierre
  • Diseñado para contener muestras de biopsia
  • Área de escritura frontal con una inclinación de 45°
Tamaño de los casetes: 40×50 mm
Envase: envasados en pilas de 50. El envase contiene dos cajas con 20 pilasde 50 casetes.