Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Microsette™ M503
Proveedor: Simport Scientific
M503-8 M503-12 M503-10 M503-11 M503-2 M503-3 M503-4 M503-5 M503-6 M503-7 M503-9
720-1029EA 452 EUR
720-1029 720-1546 720-0959 720-0960 720-0961 720-0962 720-0963 720-0964 720-0965 720-0966 720-0967
Casetes para procesamiento / inclusión de biopsias, Microsette™ M503
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero acetilo
  • No se necesitan esponjas para casetes de biopsia
  • Seis compartimentos de 7×12 mm cada uno, numerados del 1 al 6
  • 2000 orificios cuadrados (de 0,26 mm cada uno) para maximizar el intercambio de fluido
  • Tapa incorporada
  • Área de escritura anterior con un ángulo de 45°, adecuado para algunos sistemas de etiquetado